365963
Di-tert-butyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 93%
Sinônimo(s):
Bis(1,1-dimethylethyl) N,N-diethylphosphoramidite, Di-tert-butyl diethylphosphoramidite
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
93%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
39-41 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3
chave InChI
KUKSUQKELVOKBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?