362883
Dibenzyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
TTC
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.71 psi ( 55 °C)
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
chave InChI
NLGUJOVLAXLSMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as phosphitylating reagent in the synthesis of glycosyl phosphites and phosphates
- for phosphorylating the alcohols
- in the preparation of 6-dibenzylphosphate-1,3,5-tri-O-PMB-myo-inositol
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?