Documentos Principais
362891
Sigma-Aldrich
Diethylphosphoramidous dichloride
97%
Sinônimo(s):
(Diethylamido)dichlorophosphite, (Diethylamino)dichlorophosphine, (Diethylamino)phosphine dichloride, Dichloro(diethylamido)phosphine, Dichloro(diethylamino)phosphine, Dichlorophosphorous diethylamide
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NPCl2
Número CAS:
Peso molecular:
174.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
179 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2NP/c1-3-7(4-2)8(5)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and the phosphitylation of alcohols.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 109, 7764-7764 (1987)
Organometallics, 7, 955-955 (1988)
Synthesis, 142-142 (1988)