235229
Methyl dichlorophosphite
technical grade
Sinônimo(s):
Methyl phosphorodichloridite
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
93-95 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
densidade
1.376 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-4-5(2)3/h1H3
chave InChI
HCSDJECSMANTCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides
- 2-(2-iodophenyl)ethyl methyl phosphite derivative of an alcohol
- deoxyoligonucleotides on a polymer support
- cis- and trans-2-oxo-2-propionyl-1,3,2-oxazaphosphorinane
- phosphorodichloridothioates
- oxazaphosphorinanes
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?