Key Documents
197475
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphite
98%
Sinônimo(s):
Ethyl phosphorodichloridite
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OPCl2
Número CAS:
Peso molecular:
146.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
densidade
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
chave InChI
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)