337358
4-Iodo-2-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
4-Iodo-o-cresol
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
234.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
pf
67-68 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
WSBDSSKIWDFOBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-Iodo-2-methylphenol was prepared by direct iodination of 2-methylphenol in aqueous alcohol solvents by the action of a reagent prepared in situ from sodium hypochlorite and sodium iodide.
Aplicação
4-Iodo-2-methylphenol was used as starting reagent in the synthesis of an agonist for the peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) GW501516, a potential antiobesity drug.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
An efficient and selective method for the preparation of iodophenols.
Edgar KJ and Falling SN.
The Journal of Organic Chemistry, 55(18), 5287-5291 (1990)
A highly efficient synthesis of antiobestic ligand GW501516 for the peroxisome proliferator-activated receptor d through in situ protection of the phenol group by reaction with a Grignard reagent.
Ham J and Kang H.
Tetrahedron Letters, 46(39), 6683-6686 (2005)