Documentos Principais
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Sinônimo(s):
3-Methoxy-6-iodophenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7IO2
Número CAS:
Peso molecular:
250.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
70-75 °C
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
chave InChI
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)