Documentos Principais
337129
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenol
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
87 °C/14 mmHg (lit.)
pf
37-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enzymatic grafting of functional molecules to the lignin model dibenzodioxocin and lignocellulose material.
Kudanga T, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 272-280 (2010)