393835
o-Xylylene N,N-diethylphosphoramidite
technical grade
Sinônimo(s):
3-(Diethylamino)-1,5-dihydro-2,4,3-benzodioxaphosphepine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
pb
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
solubilidade
THF: soluble
acetonitrile: soluble
cold water: insoluble
dichloromethane: soluble
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)P1OCc2ccccc2CO1
InChI
1S/C12H18NO2P/c1-3-13(4-2)16-14-9-11-7-5-6-8-12(11)10-15-16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
chave InChI
JDAKPBBWYIWXJF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- bicyclic glycosyl phosphite
- pentakis(o-xylylene phosphate)
- o-xylylene alkyl phosphites
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?