Documentos Principais
760838
Sigma-Aldrich
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
288.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.467
p.e.
114-117 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
0.910 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H33N2OP/c1-10-11-18-19(16(12(2)3)13(4)5)17(14(6)7)15(8)9/h10,12-15H,1,11H2,2-9H3
chave InChI
ZTEGHJIXOZLSOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite may be used in the total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin, dolabelide C, (-)-salicylihalamides A and B.
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides. Selective deallylation is accomplished by palladium catalysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of dolabelide C: a phosphate-mediated approach.
Hanson PR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4358-4370 (2011)
Phosphate Tether-Mediated Approach to the Formal Total Synthesis of (?)-Salicylihalamides A and B.
Chegondi R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(10), 3909-3916 (2011)
A concise, phosphate-mediated approach to the total synthesis of (?)-tetrahydrolipstatin.
Venukadasula PK, et al.
Organic Letters, 12(7), 1556-1559 (2010)