8.52347
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH, N-Fmoc-O-(2,2 dimethylpropylsulfo)-L-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
sulfonic acid
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. S. Simpson & T. S. Widlanski (2006) J. Am. Chem. Soc., 128, 1605.
[2] L. S. Simpson, et al. (2009) Chemistry & Biology, 16, 153.
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (DC(BAW0)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 4 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2