Documentos Principais
736899
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
Sinônimo(s):
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459
densidade
0.954 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
chave InChI
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)