694126
Methoxyallene
technical grade
Sinônimo(s):
1-Methoxy-1,2-propadiene, Methyl propadienyl ether, NSC 363923
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.429
densidade
0.832 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
chave InChI
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
- Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
- Intermolecular hydroamination
- One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
- Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
- Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
- Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-20.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?