Key Documents
736945
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3,4-hexadien-1-ol
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.477
densidade
0.863 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
chave InChI
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
65.6 °C