Documentos Principais
655597
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OOCC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
p.e.
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)