Documentos Principais
277711
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)trimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
(Trimethylsilyl)methyl methyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
118.25
Beilstein:
1732033
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
p.e.
83 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)