361747
Chlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
Sinônimo(s):
Bis(trimethylsilyl)chloromethane
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
chave InChI
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Para-bis(trimethylsilyl)ethylstyrene (PBTES) monomer, which is used to synthesize corresponding network polymer of styrene.
- Bis(trimethylsilyl)methyl magnesium chloride (Grignard reagent), which is used in the synthesis of bis(trimethylsilyl) allyl compounds by reacting with alkenyl bromide via the Kumada coupling reaction.
- N-[Bis(trimethylsilyl)methyl]heterocumulenes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?