M-108
MTBSTFA
with 1% t-BDMCS, ampule of 5 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Sinônimo(s):
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MTBSTFA (with 1% t-BDMCS), ampule of 5 × 1 mL, (with 1% t-BDMCS), analytical standard, Cerilliant®
grau
analytical standard
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
embalagem
ampule of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
chave InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Pharmaceutical substances in ambient particulates: A preliminary assessment.: This study explores the presence of pharmaceutical compounds in environmental particulate matter, using analytical methods that could involve derivatization agents like MTBSTFA. The detection of these substances in air samples suggests potential health impacts and environmental persistence (Cecinato et al., 2017) (Cecinato et al., 2017).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)