1533002
USP
Phenylephrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenylephrine
fabricante/nome comercial
USP
pf
143-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Phenylephrine Hydrochloride Injection
- Phenylephrine Hydrochloride Tablets
- Phenylephrine Hydrochloride Nasal Solution
- Phenylephrine Hydrochloride Nasal Jelly
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
- Antipyrine, Benzocaine, and Phenylephrine Hydrochloride Otic Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)