1533024
USP
Phenylephrine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone hydrochloride, 3′-Hydroxyphenyl-2-methylaminoacetophenone hydrochloride, Phenylephrone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenylephrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C.[H+]
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
chave InChI
DEOGEZWYKPQJLP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Phenylephrine Hydrochloride
- Phenylephrine Bitartrate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)