Documentos Principais
1.06597
Supelco
Metaperiodato de sódio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Metaperiodato de sódio, Periodato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
INaO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-197-6
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
99.8-100.3% dry basis
Formulário
crystals
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
270 °C (decomposes)
densidade
3.87 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2900 kg/m3
traços de ânion
other halogens (as Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Mn: ≤0.0001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Uso de um microscópio com lente térmica na determinação integrada de catecolaminas em um microchip.: Utilizou-se o metaperiodato de sódio neste estudo para a determinação de catecolaminas usando microchip, demonstrando sua aplicação em técnicas analíticas avançadas (Sorouraddin et al., 2001).
  • Coloração ultraestrutural com metaperiodato de sódio e borohidreto de sódio.: Esta pesquisa emprega metaperiodato de sódio para coloração ultraestrutural, melhorando as técnicas de visualização na histoquímica (Lobo et al., 2002).
  • As superfícies funcionalizadas com dextrano por meio de aminação redutiva: morfologia, umectação e adesão.: Utilizou-se metaperiodato de sódio para funcionalizar as superfícies de dextrano, melhorando as propriedades dos biomateriais para diversas aplicações (Miksa et al., 2006).
  • Ensaio de o-quinonas estrogênicas lábeis, espécies moleculares carcinogênicas potentes, por cromatografia líquida de alto desempenho-espectrometria de massa em tandem de ionização por eletrospray com derivatização de fenazina.: Este estudo utilizou metaperiodato de sódio no ensaio de o-quinonas estrogênicas lábeis, promovendo técnicas de química analítica para a detecção de compostos carcinogênicos (Yamashita et al., 2010).
  • Imobilização de uma etapa de anticorpos para imunossensor de α-1-fetoproteína com base em composto de celulose dialdeído/líquido iônico.: O metaperiodato de sódio foi fundamental na imobilização de uma etapa de anticorpos em um composto de celulose dialdeído/líquido iônico, promovendo a tecnologia de imunossensor para detecção de α-1-fetoproteína (Shen et al., 2015).
Ligação
Substitui: SX0695-5; SX0695-5
Nota de análise
Teor (iodométrico): ≥ 99,0%
Teor (calculado em substância seca): 99,8%-100,3%
Identidade: passa no teste
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
outros halogênios (como Cl): ≤ 0,01%
Mn (manganês): ≤ 0,0001%
Corresponde à ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3