T1573
Thrombin Receptor Activator Peptide 6
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
TRAP-6
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
0.1% TFA: soluble
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H56N10O9/c1-18(2)13-23(30(49)40-22(11-8-12-39-34(37)38)29(48)44-26(33(52)53)16-27(36)46)42-31(50)24(14-19(3)4)43-32(51)25(41-28(47)21(35)17-45)15-20-9-6-5-7-10-20/h5-7,9-10,18-19,21-26,45H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,46)(H,40,49)(H,41,47)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,48)(H,52,53)(H4,37,38,39)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
HAGOWCONESKMDW-FRSCJGFNSA-N
Informações sobre genes
human ... F2R(2149)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?