S1820
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Sinônimo(s):
PAR-1 (Protease-Activated Receptor) Selective Activating Peptide, PAR1-AP, SFLLRN-NH2
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C34H57N11O8.C2HF3O2/c1-18(2)13-24(31(51)41-22(11-8-12-40-34(38)39)30(50)42-23(28(37)48)16-27(36)47)44-32(52)25(14-19(3)4)45-33(53)26(43-29(49)21(35)17-46)15-20-9-6-5-7-10-20;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,18-19,21-26,46H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,47)(H2,37,48)(H,41,51)(H,42,50)(H,43,49)(H,44,52)(H,45,53)(H4,38,39,40);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1
chave InChI
YICKZNIVMKPQPD-POCCEKOUSA-N
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?