SML0704
1-Methylnicotinamide chloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[n+]1(cc(ccc1)C(=N)[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
chave InChI
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)