Documentos Principais
SMB01344
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-nicotinamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 4-Py, 4PY, Me4PY, Met4PY, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
chave InChI
KTLRWTOPTKGYQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N1-methyl-4-pyridone-5-carboxamide is involved in nicotinate and nicotinamide metabolism.
Aplicação
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Aurélie Lenglet et al.
Toxins, 8(11) (2016-11-18)
N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY, a major metabolite of nicotinamide, NAM) was recently identified as a uremic toxin. Recent interventional trials using NAM to treat high levels of phosphorus in end-stage renal disease have highlighted new potential uremic toxicities of 2PY. In the