B4063
BIMU8 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-N-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1H-benzimidazole-1-carboxamide Hydrochloride (1:1) hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to light tan
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H26N4O2.ClH.H2O/c1-12(2)22-16-6-4-5-7-17(16)23(19(22)25)18(24)20-13-10-14-8-9-15(11-13)21(14)3;;/h4-7,12-15H,8-11H2,1-3H3,(H,20,24);1H;1H2/t13-,14+,15-;;
chave InChI
HZJJVFOOACXPTH-XZAJHMFNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3