fonte biológica
synthetic
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
260 °C (lit.)
densidade
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-6-12(13)14-10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
chave InChI
WFNDDSQUKATKNX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W286109-10KG | |
W286109-1KG-K | 4061837517341 |
W286109-5KG-K | 4061837520723 |
W286109-10KG-K | |
W286109-1G | |
W286109-1KG | |
W286109-5KG | |
W286109-SAMPLE | |
W286109-SAMPLE-K | 4061837517365 |