Documentos Principais
W286400
Sigma-Aldrich
Phenethyl formate
≥96%, FG
Sinônimo(s):
Benzyl carbinyl formate
About This Item
Fórmula linear:
HCO2CH2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número FEMA:
2864
Conselho da Europa nº:
350
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.083
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; herbaceous; rose
grau:
FG
Fragrance grade
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.5075 (lit.)
p.e.
226 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; herbaceous; rose
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2
chave InChI
IKDIJXDZEYHZSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
91 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1