Documentos Principais
W286020
Sigma-Aldrich
Phenethyl benzoate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número FEMA:
2860
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.774
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.56 (lit.)
p.e.
182 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; rose
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
chave InChI
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)