Key Documents
W350818
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxyhexanoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Methyl 3-hydroxycaproate, Pineapple hydroxyhexanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número FEMA:
3508
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10812
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.532
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)