Key Documents
PHL89185
Dihydrokavain
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(S)-(+)-7,8-Dihydrokavain, (6S)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one, 7,8-Dihydrokawain, Dihydrokavain, Marindinin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
232.28
Beilstein:
15362
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H16O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1
chave InChI
VOOYTQRREPYRIW-LBPRGKRZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)