densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
876 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
13 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
pb
79 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?