densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
165 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
936 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.361 (lit.)
n20/D 1.362
p.e.
57-58 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
chave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Quantitative analysis of seven volatile organic compounds (VOCs) in paint coating samples by dynamic headspace-gas chromatography-mass spectrometry (D-HS-GC-MS)
- Detection of 88 VOCs in breath samples of lung cancer patients using solid-phase microextraction (SPME) combined with GC-MS
- Development of a thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry (TDS-GC/MS) based method for the identification of very volatile organic compounds (VVOCs) in indoor air samples
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde