Documentos Principais
PHR2926
Supelco
Methyl Acetate
Sinônimo(s):
Methyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Beilstein:
1736662
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1424051
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
165 mmHg ( 20 °C)
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
936 °F
Lim. expl.
16 %
embalagem
ampule of 3x1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.361 (lit.)
p.e.
57-58 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
chave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)