PHR1373
Álcool
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Etanol, Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1012768
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
embalagem
ampule of 5x1.2 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.