PHR3322
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ibuprofen EP Impurity Q, 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
chave InChI
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3