Documentos Principais
W244220
Sigma-Aldrich
Ethyl levulinate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número FEMA:
2442
Beilstein:
507641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.435
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W244220-SAMPLE-K4061837512650
W244220-1KG-K4061834365464
W244220-500G-K4061834404149
W244220-5KG-K4061834396499