122629
Ethyl levulinate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl levulinate is a ketoester produced through the esterification of levulinic acid and is used as an oxygenated diesel additive.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?