61405
Methyl levulinate
≥98.0%
Sinônimo(s):
4-Oxopentanoic acid methyl ester, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl β-acetylpropionate, Methyl 4-oxopentanoate, Methyl 4-oxovalerate, Methyl levulate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.422
pb
193-195 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 20 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter