Key Documents
728721
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH213COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
99 °C (lit.)
pf
-73 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
chave InChI
FKRCODPIKNYEAC-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup