242594
sec-Butyl acetate
99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, Acetic acid sec-butyl ester, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl ethanoate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
7.5 %
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
111-112 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?