About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
193.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
155-158 °C/5 mmHg (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10,13H2,1H3
chave InChI
DJRKHTCUXRGYEU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-(Hexyloxy)aniline was used in the synthesis of 4-hydroxy-4′-hexyloxyazobenzene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
George SM and Kim J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(5), 1143-1146 (2009)
T A Meyer et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 74(5), 766-771 (1991-09-01)
We have devised a method to quantitate the nitrosamine, 2-ethylhexyl-4-(N-methyl-N-nitrosoamino) benzoate (NPABAO), in commercial products containing the sunscreen ingredient, Padimate O. The method involves a minimum of cleanup steps to afford a nonaqueous extract from product emulsions suitable for analysis