M54503
4-(Methylthio)aniline
97%
Sinônimo(s):
4-(Methylmercapto)aniline, 4-Aminothioanisole
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.639 (lit.)
p.e.
272-273 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?