M7694
Mupirocin
≥92% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, BRL 4910A, Pseudomonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥92% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -15.7 to -20°, c = 1 in methanol
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
chave InChI
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for kinetic assay
- to assess its resistance by performing turbidity assay
- to determine its antimicrobial susceptibility
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Probiotics are defined as live bacteria with beneficial effects to the health of the host organism. Pimarily lactic acid bacteria (LAB) and bifidobacteria are used as probiotics, however certain yeasts and bacilli are also known to have positive effects
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.