144886
3-(Methylthio)aniline
97%
Sinônimo(s):
3-(Methylmercapto)aniline, 3-Aminothioanisole
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.637 (lit.)
pb
163-165 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?