Key Documents
936111
Sigma-Aldrich
SerrKap Palladacycle
≥95%
Sinônimo(s):
[Pd(μ-AcO)(4-Cl-CˆN-SO3Na)]2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H22Cl2N2Na2O10Pd2S2
Número CAS:
Peso molecular:
964.36
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C1=C([Pd]23oc(C)o[Pd]4(C5=C(C([H])=[N]4C6=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6)C=CC(Cl)=C5)oc(C)o2)C=C(Cl)C=C1)=[N]3C7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C7
Aplicação
SerrKap Palladacycle is a phosphine-free, water soluble Pd dimer catalyst used extensively for low temperature modifications of nucleosides via Suzuki-Miyaura and Heck reactions. It is also compatible with flow reaction conditions and suitable for late-stage oligonucleotide and DNA modification.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)