Documentos Principais
926760
Sigma-Aldrich
PTABS
≥95%
Sinônimo(s):
4-(1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantan-1-ium-1-yl)butane-1-sulfonate, Kapdiphos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N3O3PS
Número CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O=[S-](CCCC[N@+]1(C2)C[N@@]3C[N@@](C[P@]2C3)C1)(=[O-])=O
Categorias relacionadas
Aplicação
PTABS is a water soluble phosphine ligand for use in a variety of cross-coupling reactions including Heck, Suzuki, and Sonagashira cross-couplings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)