934267
Ready-to-Cast Lithium Titanate (Li4Ti5O12) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
Sinônimo(s):
LTO anode slurry
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Formulário
slurry
composição
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
tamanho de partícula
1-3 μm
aplicação(ões)
battery manufacturing
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
91 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)