Documentos Principais
8.02189
Sigma-Aldrich
tert-Butyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
tert-Butyl acetate, Acetic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
208-760-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
p.e.
95-97 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 1 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup