W334308
Ethyl 3-(methylthio)propionate
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ethyl 3-(methyl thio) propanoate, Ethyl methyl mercaptopropionate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
197 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; pineapple; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCSC
InChI
1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
YSNWHRKJEKWJNY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Identification of new strawberry sulfur volatiles and changes during maturation.: Du et al. explore sulfur volatiles in strawberries, noting the presence of ethyl 3-(methylthio)propionate among new compounds discovered. The study provides insights into how these volatiles evolve during fruit maturation, impacting flavor and aroma profiles (Du et al., 2011).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W334308-100G-K | 4061837535741 |
W334308-5KG-K | 4061837890505 |
W334308-SAMPLE | |
W334308-100G | |
W334308-1KG | |
W334308-1KG-K | 4061837890499 |
W334308-5KG | |
W334308-SAMPLE-K | 4061837890512 |